Learn More
Pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-amina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17241286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17241286 5 g 5 g
17231286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241286 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468990050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 159326-68-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159326-68-8
Fórmula molecular C6H6N4
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD08234647
Clave InChI VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-amina
SMILES NC1=NC=NN2C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.12