Learn More
Ácido pirrolo[1,2-a]pirazina-1-carboxílico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylic Acid |
| CAS | 1895300-97-6 |
| Fórmula molecular | C8 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyrrolo[2,1-c]pyrazine-1-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-6-2-1-4-10(6)5-3-9-7/h1-5H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1nccn2cccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido pirrolo[1,2-a]pirazina-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0429 |