Learn More
Mezcla de alcaloides de pirrolizidina 661 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326947 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326947 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000661ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine
CAS 41093-89-4, 520-68-3, 570-19-4, 65582-53-8, 303-33-3, 6209-65-0
Nombres de analitos o componentes (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (+)-Echimidine N-Oxide 100 μg/mL∣Echimidine 100 μg/mL∣Europine 100 μg/mL∣Europine-N-oxide 100 μg/mL∣Heliotrine 100 μg/mL∣Heliotrine-N-oxide 100 μg/mL∣Intermedine 100 μg/mL∣Intermedine N-oxide 100 μg/mL∣Lasiocarpine 100 μg/mL∣Lasiocarpine-N-oxide 100 μg/mL∣Lycopsamine 100 μg/mL∣Lycopsamine N-oxide 100 μg/mL∣Retrorsine 100 μg/mL∣Retrorsine N-Oxide 100 μg/mL∣Senecionine 100 μg/mL∣Senecionine N-Oxide 100 μg/mL∣Seneciphyllin 100 μg/mL∣Seneciphylline N-Oxide 100 μg/mL∣Senecivernine 100 μg/mL∣Senecivernine-N-oxide 100 μg/mL∣Senkirkine 100 μg/mL