Learn More
Hidrotribromuro de pirrolidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrolidone hydrotribromide |
| CAS | 22580-55-8 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O . Br3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO.Br3/c6-4-2-1-3-5-4;1-3-2/h1-3H2,(H,5,6);/q;-1 |
| SMILES | Br[Br-]Br.O=C1CCCN1 |
| Peso molecular (g/mol) | 324.817 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.808 |