Learn More
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium, MedChemExpress
Código de producto. 16477526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16477526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18738
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
Forma física Solid
CAS 5108-96-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H12N2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Ammonium pyrrolidinedithiocarbamatePDTC ammonium APDC
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (304.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES SC(N1CCCC1)=S.N
Peso molecular (g/mol) 164.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.29
Porcentaje de pureza 98.0%