Learn More
Pirrolidina, TRC
Código de producto. 30427450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427450 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30427450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99795010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
CAS 123-75-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 H9 N
Cantidad 10 g
Sinónimo Pyrrolidine (8CI','9CI','ACI), Azacyclopentane, Azolidine, Butylenimine, NSC 62781, Perhydropyrrole, Prolamine, Pyrrole','tetrahydro-, Pyrrolidine ring, Tetrahydropyrrole, Tetramethylenimine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
SMILES C1CCNC1
Nombre IUPAC pirrolidina
Peso molecular (g/mol) 71.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.0735
Porcentaje de pureza >95