Learn More
Pirrolidina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10336390 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336390 100 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 10336390 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/8140/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 123-75-1
Punto de fusión -63°C
Color Incolora
pH 12.9
Punto de ebullición 86°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H9N
Número MDL MFCD00005249
Cantidad 100 mL
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
Clave InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCNC1
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
Peso molecular (g/mol) 71.12
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11g/mol
Presión de vapor 65mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.