Learn More
Pirrolidin-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrolidine-d8 |
| CAS | 212625-79-1 |
| Fórmula molecular | C4 D8 H N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Azacyclopentane-d8, Azolidine-d8, Butylenimine-d8, NSC 62781-d8, Perhydropyrrole-d8, Prolamine-d8, Tetrahydropyrrole-d8, Tetramethylenimine-d8, Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 (9CI','ACI), Pyrrolidine-D8, Octadeuteriopyrrolidine, Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriopirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 79.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.1237 |