Learn More
Pirrolidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
250 ml
5 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761414 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10120312 5 mL Glass bottle 5 ml
10469250 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10163710 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10207403 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11976601 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10761414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132080010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -63.0°C
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4421 to 1.4441
Cantidad 1 L
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Índice Merck 15,8129
Gravedad específica 0.866
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 99+%