Learn More
Pirrolidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
250 ml
5 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10469250 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10120312 5 mL Glass bottle 5 ml
10163710 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10761414 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10207403 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11976601 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10469250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.25€
    26.65€ / 100 ml
    Ahorro 4.60€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES C1CCNC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -63.0°C
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4421 to 1.4441
Cantidad 100 mL
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Índice Merck 15,8129
Gravedad específica 0.866
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 99+%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrrolidine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.