Learn More
Pirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11432637 2500 mL 2500 ml
11412637 100 mL 100 ml
11422637 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11432637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14852.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirrolidina se utiliza como bloque básico en la síntesis de compuestos orgánicos. Se utiliza para activar cetonas y aldehídos para la adición nucleofílica. También se utiliza en la aceleración de la condensación aldólica de cetonas y aldehídos mediante la formación de enamina.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, cloroformo y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes, dióxido de carbono y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H10ClN
Peso molecular (g/mol) 107.58
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 86°C to 88°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Like Rotten Eggs
Índice de refracción 1.4431
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1922
Beilstein 102395
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,8015
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido