Learn More
Pirrolidina, 99,5+ %, purificada por redestilación, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11996761 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
11976761 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446148000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES C1CCNC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Punto de fusión -63.0°C
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4421 to 1.4441
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15,8129
Gravedad específica 0.866
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 99.5+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.