Learn More
Pirrolidina, 99,5+ %, purificada por redestilación, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11976761 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11996761 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446141000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Punto de fusión -63.0°C
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4421 to 1.4441
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,8129
Gravedad específica 0.866
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 99.5+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrolidine