Learn More
Ácido pirrolidina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30424097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424097 5 g -
30417339 1 g 1 g
30425914 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9999485G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59378-87-9
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633