Learn More
Ácido pirrolidin-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15559473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15559473 5 g 5 g
15549473 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15559473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59378-87-9 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59378-87-9
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Clave InChI JAEIBKXSIXOLOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidine carboxylic acid, beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, pyrrolidine-3-carboxylicacid, dl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, beta-dl-proline, pubchem10439, acmc-209mcv, acmc-20a9vh
PubChem CID 3034645
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-3-carboxílico
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Punto de fusión 182.0°C to 184.0°C
Análisis elemental 50.86 to max. 53.47% min. Carbon 11.86 to max. 12.47% min. Nitrogen
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1