Learn More
Pirrolidina-2-tiona, 97 %
Código de producto. 11357386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357386 1 g 1 g
11367386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09374.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2295-35-4
Fórmula molecular C4H7NS
Peso molecular (g/mol) 101.167
Número MDL MFCD00049351
Clave InChI IMWUREPEYPRYOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidinethione, cis-2-pyrrolidinethione, cis-tetrahydro-2-pyrrolethione, 2-azacyclopentanthione, 2-pyrrolethione, tetrahydro-, z, .gamma.-butyrothiolactam, thiopyrrolidone, thiobutyrolactam, pubchem20272, acmc-1cr4h
PubChem CID 2775267
Nombre IUPAC pirrolidina-2-tiona
SMILES C1CC(=S)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine-2-thione
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 1 g
Beilstein 105242
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.17
Porcentaje de pureza 97%