Learn More
Pirrolidin-2,2,5,5-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrolidine-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 42403-25-8 |
| Fórmula molecular | C4H5D4N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2,5,5-Tetradeuteropyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1 |
| Nombre IUPAC | pirrolidina-2,2,5,5-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 75.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.1 |