Learn More
Hidroyoduro de pirrolidina-1-carboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10719615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10719615 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10653403 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10653593 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10719615 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00683EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 102392-83-6
Fórmula molecular C5H12IN3
Peso molecular (g/mol) 241.076
Número MDL MFCD00114285
Clave InChI XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
PubChem CID 2794596
Nombre IUPAC pirrolidina-1-carboximidamida; hidroyoduro
SMILES C1CCN(C1)C(=N)N.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.07
Porcentaje de pureza 97%