Learn More
Pirrolidin-2-ona (2-pirrolidona), Mikromol™
Descripción
Pirrolidin-2-ona (2-pirrolidona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrrolidone |
| CAS | 616-45-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Pyrrolidone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pyrrolidin-2-one, Povidone Imp. B (EP), Piracetam Imp. A (EP), 2-Pyrrolidone, 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidone, Soluphor P, alpha-Pyrrolidinone, alpha-Pyrrolidone, gamma-Aminobutyric acid lactam, gamma-Aminobutyric lactam, gamma-Aminobutyrolactam, gamma-Butyrolactam, Piracetam Impurity A, Povidone Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6) |
| SMILES | O=C1CCCN1 |
| Nombre IUPAC | pirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |