Learn More
Pirrol-ND, CDN
Código de producto. 30316487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316487 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316487 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND58341G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-N-D
CAS 10162-82-0
Fórmula molecular C4 D H4 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 1 H-Pyrrole-1-d (9 CI), Pyrrole-1-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), Pyrrole-N-d, Pyrrole-N-D
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i/hD
SMILES [2 H]n1cccc1
Nombre IUPAC 1-deuteriopirrol
Peso molecular (g/mol) 68.095
Formula Weight (peso de la fórmula) 68,048 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química