Learn More
Pirrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420443 50 g 50 g
11430443 250 g 250 g
11410443 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12616.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El pirrol desempeña un papel fundamental en la síntesis de medicamentos, especias, agroquímicos, colorantes, químicos fotográficos y perfumes. Desempeña un papel importante en la electropolimerización de películas poliméricas conductoras macroporosas. Actúa como catalizador del proceso de polimerización; como sustancia estándar en el análisis cromatográfico; como inhibidores de la corrosión y conservantes, y como disolventes para resinas y terpenos. Se utiliza para estudiar el acoplamiento mediado por enlace de hidrógeno de 1,2,3-triazol a pirrol y en la preparación de 1-(4-Cloro-benzoílo)-pirrol reaccionando con el cloruro de 4-cloro-benzoílo En la reorganización de Ciamician-Dennstedt, se utiliza para preparar 3-cloropiridina reaccionando con diclorocarbeno.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter etílico, ácidos diluidos y disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-97-7
Fórmula molecular C4H5N
Peso molecular (g/mol) 67.09
Número MDL MFCD00005216
Clave InChI KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
Nombre IUPAC 1H-pirrol
SMILES N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole
Densidad 0.967
Punto de ebullición 131°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.509
Cantidad 50 g
Número UN UN1992
Beilstein 1159
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8014
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ethyl ether,dilute acids and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrrole