Learn More
Hidrato de ácido pirrol-3- carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11956631 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10385702 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377650025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 336100-46-0 | C5H5NO2 | 111.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336100-46-0
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD06201862
Clave InChI DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid hydrate, c5h5no2.h2o, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, hydrate 1:?
PubChem CID 45076181
Nombre IUPAC ácido 1H-pirrol-3-carboxílico; hidrato
SMILES OC(=O)C1=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 144.0°C to 147.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 22,II,17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino