Learn More
Pirrol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407547 250 mg 250 miligramos
15497537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35559.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7126-39-8 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7126-39-8
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.10
Número MDL MFCD03426733
Clave InChI CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, pyrrole-3-carbaldehyde, 3-formylpyrrole, 3-formyl-1h-pyrrole, 3-formyl-pyrrole, pyrrol-3-aldehyde, pyrrole-3-aldehyde, pubchem18051, acmc-209oht
PubChem CID 640308
Nombre IUPAC 1H-pirrol-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 65°C to 68°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%