Learn More
Pirrol-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464408 1 g 1 g
15474408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58042.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37488-45-2
Fórmula molecular C5H6N2S
Peso molecular (g/mol) 126.177
Número MDL MFCD00123524
Clave InChI KJEMJZMJDZLKRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-thiocarboxamide, pyrrole-2-carbothioamide, 1h-pyrrole-2-carbothioicacid;amide
PubChem CID 13589313
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbotioamida
SMILES C1=CNC(=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-thiocarboxamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 97%