Learn More
Ácido pirrol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 634-97-9 |
| Fórmula molecular | C5H5NO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Pyrrole-2-carboxylic Acid, 2-Mialine, 2-Minaline, Minalin, Minaline, NSC 48130 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | ácido 1H-pirrol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 111.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.032 |