Learn More
Pyrrole-2-carboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16413419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16413419 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16413419 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW001963
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pyrrole-2-carboxylic acid is a natural alkaloid from the marine bacterium Pelomonas puraquae sp. Nov.
Pyrrole-2-carboxylic acid is a natural alkaloid from the marine bacterium Pelomonas puraquae sp. Nov.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 634-97-9
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5NO2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (900.09 mM) ∣H2O : 5.88 mg/mL (52.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CN1)=O
Peso molecular (g/mol) 111.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation