Learn More
Ácido pirrol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383217 1 g 1 g
11393217 5 g 5 g
11303227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13756.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 634-97-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Pyrrole-2-carboxylic acid has demonstrated antiparasitic activity against Trypanosomes by selective proline racemase inhibition and has potent antifungal activity against Phytophthora. It also has antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido
pirrol-2-carboxílico ha demostrado actividad antiparasitaria contra los tripanosomas por inhibición selectiva de la prolina racemasa y tiene una potente actividad antifúngica contra la Phytophthora. También tiene propiedades antifúngicas.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634-97-9
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00005219
Clave InChI WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
PubChem CID 12473
ChEBI CHEBI:36751
Nombre IUPAC ácido 1H-pirrol-2-carboxílico
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼205°C (sublimation)
Cantidad 1 g
Beilstein 80825
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 99%