Learn More
Pirrol-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30417381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417381 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30417381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9978755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carboxaldehyde
CAS 1003-29-8
Fórmula molecular C5 H5 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo Pyrazine Impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1ccc[nH]1
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 95.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0371