Learn More
Pirrol-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256803 5 g Frasco de vidrio 5 g
10307070 25 g Frasco de vidrio 25 g
10735791 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132060050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-29-8
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.1
Número MDL MFCD00005217
Clave InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbaldehído
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carboxaldehyde
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 43°C to 47°C
Color Blanco a marrón
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 270
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrole-2-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.