Learn More
Pirrol-2-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398236 1 g 1 g
11308246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15330.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4513-94-4 | C5H4N2 | 92.10 g/mol
Pyrrole-2-carbonitrile is useful in addition reactions and in heterocycle formation. It acts as a heterocyclic building block in synthetic chemistry. Further, it is used in the preparation of 4-iodopyrrole-2-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirrol-2-carbonitrilo es útil en reacciones adicionales y en la formación de heterociclo. Actúa como un compuesto básico del heterocíclico en química sintética. Además, se utiliza en la preparación de 4-yodopirrol-2-carbonitrilo.
Solubilidad
Miscible con benceno, diclorometano, tertrahidrofurano, dimetilformamida y acetonitrilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4513-94-4
Fórmula molecular C5H4N2
Peso molecular (g/mol) 92.10
Número MDL MFCD00234061
Clave InChI BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-carbonitrile, 2-cyanopyrrole, unii-6d25bmc1pp, 2-carbonitrilepyrrole, 6d25bmc1pp, cyanopyrrole, 2-cyano-pyrrol, pyrrole carbonitrile, 1h-pyrrolecarbonitrile, 1h-pyrrol-2-kohlenitrile
PubChem CID 138277
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carbonitrile
Densidad 1.086
Punto de ebullición 92°C to 94°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Beilstein 107047
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Miscible with benzene,dichloromethane,tertrahydrofuran,dimethylformamide and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.1
Porcentaje de pureza 99%