Learn More
Pirrol-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743413 1 g Frasco de vidrio 1 g
10406642 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368350010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4513-94-4 | C5H4N2 | 92.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4513-94-4
Fórmula molecular C5H4N2
Peso molecular (g/mol) 92.10
Número MDL MFCD00234061
Clave InChI BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-carbonitrile, 2-cyanopyrrole, unii-6d25bmc1pp, 2-carbonitrilepyrrole, 6d25bmc1pp, cyanopyrrole, 2-cyano-pyrrol, pyrrole carbonitrile, 1h-pyrrolecarbonitrile, 1h-pyrrol-2-kohlenitrile
PubChem CID 138277
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carbonitrile
Color Amarillo a naranja
Punto de ebullición 115°C to 120°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5475 to 1.5505
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrole-2-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.