Learn More
Ácido pirol-2,3-dicarboxílico monohidrato, TRC
Código de producto. 30410342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410342 5 mg
30425137 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9978805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329802-41-6
Fórmula molecular C6H7NO5
Peso molecular (g/mol) 173.12
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Hydrate, PDCA
Nombre IUPAC 1H-pirol-2,3-ácido dicarboxílico; hidratar
SMILES C1=CNC(=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO4.H2O/c8-5(9)3-1-2-7-4(3)6(10)11;/h1-2,7H,(H,8,9)(H,10,11);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0324
Porcentaje de pureza >95%