Learn More
Ácido Pirrol-2,3,5-tricarboxílico, TRC
Código de producto. 30135212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135212 50 mg 50 miligramos
30005508 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99788550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945-32-4
Fórmula molecular C7H5NO6
Peso molecular (g/mol) 199.12
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid
Nombre IUPAC 1H-pirol-2,3,5-ácido tricarboxílico
SMILES C1=C(C(=O)O)NC(=C1C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO6/c9-5(10)2-1-3(6(11)12)8-4(2)7(13)14/h1,8H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0117
Porcentaje de pureza >95%