Learn More
Pirralina, TRC
Código de producto. 30005643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005643 5 mg 5 miligramos
30012607 2.5 mg 2.50 miligramo
30011842 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9977805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74509-14-1
Fórmula molecular C12 H22 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 258.31
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-[2-formil-5-(hidroximetil)pirrolidina-1-il]ácido hexanoico
SMILES N[C@@H](CCCCN1C(CO)CCC1C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrraline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22N2O4/c13-11(12(17)18)3-1-2-6-14-9(7-15)4-5-10(14)8-16/h7,9-11,16H,1-6,8,13H2,(H,17,18)/t9?,10?,11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.158
Porcentaje de pureza >95%