Learn More
Piroxasulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316180 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316180 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16666000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyroxasulfone
CAS 447399-55-5
Nombres de analitos o componentes Pyroxasulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 F5 N3 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Isoxazole, 3-[[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl]sulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-, 3-[5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-ylmethylsulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-1,2-oxazole, KIH 485, Pyroxasulfone, Sakura, Sakura 85WG
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14F5N3O4S/c1-11(2)4-7(19-24-11)25(21,22)5-6-8(12(15,16)17)18-20(3)9(6)23-10(13)14/h10H,4-5H2,1-3H3
SMILES Cn1nc(c(CS(=O)(=O)C2=NOC(C)(C)C2)c1OC(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-[[5-(difluorometoxi)-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-il]metilsulfonil]-5,5-dimetil-4H-1,2-oxazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 391.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0625 g/mol