Learn More
Pironina Y, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433729 1 g 1 g
15443729 5 g 5 g
15453729 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61068.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Colorante marcador para ARN útil en sistemas de tampón ácido
Pyronin Y is a cationic dye that intercalates RNA and is visible as a red band during electrophoresis. It has also been shown to accumulate in mitochondria of viable cells. In conjuction with Methyl Green or Nancy-520, Pyronin Y can be used as a fluorescent differential stain of nucleic acids in paraffin tissue sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pironina y es un colorante catiónico que intercala el ARN y es visible e forma de banda roja durante la electroforesis. También se ha demostrado que se acumula en las mitocondrias de células viables. Junto con el verde de metilo o Nancy-520, la pironina Y puede utilizarse como tinción diferencial fluorescente de ácidos nucleicos en cortes de tejido en parafina.
Solubilidad
Soluble en agua. También es soluble en celosolve de metilo (9 mg/ml) y etanol (3 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-32-0
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.802
Número MDL MFCD00011725
Clave InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nombre IUPAC [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyronin Y
Punto de fusión 250°C to 260°C
Beilstein 3795789
Índice Merck 14,8007
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.8
Color Verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyronin Y
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Hazard Statement
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyronin Y