Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pironina Y, pura, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10025863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025863 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10328100 1 g Frasco de vidrio 1 g
10624902 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10025863 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 200100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-32-0
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.802
Número MDL MFCD00011725
Clave InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nombre IUPAC [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyronin Y
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.23 to 1.7
Contenido de tinte 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Índice Merck 15, 8119
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.79
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyronin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.