Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyronin Y |
| CAS | 92-32-0 |
| Fórmula molecular | C17H19ClN2O |
| Clave InChI | INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 302.802 |
| PubChem CID | 7085 |
| ChEBI | CHEBI:87347 |
| Cantidad | 5 g |