Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pironina Y, Certificado
Código de producto. 10138090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10138090 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10128090 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10138090 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 418630050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-32-0
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.802
Número MDL MFCD00011725
Clave InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nombre IUPAC [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spécification
Nombre del producto químico o material Pyronin Y
Punto de fusión 250.0°C to 260.0°C
Índice de absorción 1.23 to 1.7
Contenido de tinte 45% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Índice Merck 15, 8119
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 546 to 551nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.79
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyronin Y
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Mention de danger
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.