Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pironina Y, Certificado
Código de producto. 10128090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10128090 1 g Frasco de vidrio 1 g
10138090 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10128090 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 418630010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-32-0
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.802
Número MDL MFCD00011725
Clave InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nombre IUPAC [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyronin Y
Punto de fusión 250.0°C to 260.0°C
Índice de absorción 1.23 to 1.7
Contenido de tinte 45% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Índice Merck 15, 8119
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 546 to 551nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.79
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyronin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.