Learn More
Pironina Y, solución acuosa al 0,2 % p/v, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433279 10 mL 10 ml
15443279 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60505.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-32-0
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.802
Número MDL MFCD00011725
Clave InChI INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
Nombre IUPAC [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyronin Y
Concentración 0.2% w/v aq. soln.
Beilstein 3795789
Índice Merck 14,8007
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.8
Olor Odorless
Color Rosa
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido