Learn More
Pironina B, 50 % contenido en colorante, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535876 25 g 25 g
15525876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191390250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1229438-47-4
Fórmula molecular C21H27Cl4FeN2O
Peso molecular (g/mol) 521.11
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyronin B
Punto de fusión 174.0°C to 176.0°C
Cantidad 25 g
Beilstein 18,V,10,182
Índice Merck 15,8118
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.11
RU– Solo para uso en investigación