Learn More
Pyronil 45, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyronil 45 |
| CAS | 26040-51-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H34 Br4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid','3,4,5,6-tetrabromo-','bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid','tetrabromo-','bis(2-ethylhexyl) ester (8CI), Bis(2-ethyl-1-hexyl) tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) 2,3,4,5-Tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, DP 45, Di(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, FRP 45, Pyronil 45, Uniplex FRP 45 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34Br4O4/c1-5-9-11-15(7-3)13-31-23(29)17-18(20(26)22(28)21(27)19(17)25)24(30)32-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetrabromobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-etilhexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 706.14 |
| Mostrar más |