Learn More
Pyronil 45, TRC
Código de producto. 17930565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930565 5 g 5 g
17921495 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9976505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26040-51-7
Fórmula molecular C24 H34 Br4 O4
Peso molecular (g/mol) 706.14
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid, tetrabromo-, bis(2-ethylhexyl) ester (8CI), Bis(2-ethyl-1-hexyl) tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) 2,3,4,5-Tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, DP 45, Di(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, FRP 45, Pyronil 45, Uniplex FRP 45
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) 3,4,5,6-tetrabromobenzeno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyronil 45
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34Br4O4/c1-5-9-11-15(7-3)13-31-23(29)17-18(20(26)22(28)21(27)19(17)25)24(30)32-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.9191
Porcentaje de pureza >95%