Learn More
Pyronaridine tetraphosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16499855
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499855 250 mg 250 miligramos
16482287 50 mg 50 miligramos
16481746 500 mg 500 miligramos
16476536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499855 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14749A
MedChemExpress Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.
Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyronaridine tetraphosphate
Forma física Solid
CAS 76748-86-2
Color Yellow
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H44ClN5O18P4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (27.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (13.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(CN2CCCC2)C=C(NC3=C4N=C(OC)C=CC4=NC5=CC(Cl)=CC=C53)C=C1CN6CCCC6.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 910.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 910.03
Porcentaje de pureza 98.0%