Learn More
Diimida piromelítica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353506 5 g 5 g
11363506 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14372.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-73-4 | C10H4N2O4 | 216.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-73-4
Fórmula molecular C10H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 216.152
Número MDL MFCD00005004
Clave InChI UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyromellitic diimide, pyromellitimide, pyromellitic acid diimide, benzo 1,2-c:4,5-c' dipyrrole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone, unii-32xa0w314g, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid diimide, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic 1,2:4,5-diimide, benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7-tetrone, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone
PubChem CID 75696
Nombre IUPAC pirrollo[3,4-f]isoindol-1,3,5,7-tetrona
SMILES C1=C2C(=CC3=C1C(=O)NC3=O)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyromellitic diimide
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 214780
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.15
Porcentaje de pureza 97%