Learn More
Dianhídrido piromelítico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480633 100 g 100 g
11490633 500 g 500 g
11400643 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12712.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitic dianhydride is used as a monomer in the preparation of polyimide polymers such as kapton; thermoplastics such as polyesters, polyethers, plasticizers, and expoxy resins. It is involved in the preparation of high performance coatings due to its mechanical, thermal and oxidative stability properties. It acts as a curing agent for epoxy resins which find application in adhesives, coatings and molding powders. As an intermediate, it plays an important role in polyimide based materials like printed circuit boards, tape automated bonding and magnetic wire insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dianhídrido piromelítico se utiliza como monómero en la preparación de polímeros de poliimida, como Kapton; termoplásticos, como poliésteres, poliéteres, plastificadores y resinas expoxi. Participa en la preparación de recubrimientos de alto rendimiento debido a sus propiedades de estabilidad mecánica, térmica y oxidativa. Actúa como endurecedor de resinas epoxídicas que se pueden aplicar en adhesivos, recubrimientos y polvos de moldeo. Como intermediario, desempeña una labor fundamental en materiales basados en poliimida, como placas de circuito impreso, cinta de unión automatizada y aislamiento de cableado magnético.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, acetona, cloroformo, éter etílico, n-hexano y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-32-7
Fórmula molecular C10H2O6
Peso molecular (g/mol) 218.12
Número MDL MFCD00005005
Clave InChI ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
Nombre IUPAC furo[3,4-f][2]benzofurano-1,3,5,7-tetrona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyromellitic dianhydride
Punto de fusión 284°C to 288°C
Densidad 1.68
Punto de ebullición 305°C to 310°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 380°C (716°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 213583
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyromellitic dianhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride