Learn More
Ácido piromeccónico, TRC
Código de producto. 30415971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415971 100 mg 100 miligramos
30413897 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997600100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-63-9
Fórmula molecular C5 H4 O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Sinónimo 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
Nombre IUPAC 3-hidroxipirano-4-uno
SMILES OC1=COC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyromeconic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016