Learn More
Lonza™ PYROGENT™ Kit de ensayo de LAL de coágulo de gel
Código de producto. 13261994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
13261994 250 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 13261994 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor N194125
Realiza una prueba LAL cualitativa para endotoxina bacteriana gramnegativa. Lonza PYROGENT™ El kit de ensayo Gel Clot LAL viene con una sensibilidad de 0,125 EU/mL.
  • Proporciona un resultado positivo/negativo simple para la prueba de endotoxinas.
  • El ensayo de coágulo de gel se realiza en tubos y se coloca en un baño de agua o en un bloque de calor seco a 37 °C.
  • Después de un período de incubación de una hora, los tubos se giran 180 grados.
  • Un coágulo firme en el fondo del tubo indica una reacción positiva.
  • Si el líquido fluye por el costado del tubo, indica que la prueba de endotoxina es negativa.
  • El kit no incluye el estándar de control de endotoxina correspondiente
  • Kit de lisado con sensibilidad de 0,125 EU/mL
  • Se proporcionan certificados de análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 pruebas