Learn More
Lonza™ PIROGENTE™ Ensayo turbidimétrico cinético LAL -5000
Código de producto. 11650321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 100 viales de prueba de lisado, 2 viales de tampón de reconstitución, 1 vial de endotoxina
Tamaño de la unidad:
200 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11650321 2 x 100 viales de prueba de lisado, 2 viales de tampón de reconstitución, 1 vial de endotoxina 200 tests
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11650321 Supplier Lonza™ Supplier No. N384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00€
    1253.33€ / 200 tests
    Ahorro 351.67€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ensayo cinético cuantitativo para la detección de endotoxinas bacterianas gramnegativas.
  • Ensayo cuantitativo, cinético.
  • Ensayo cinético turbidimétrico LAL a granel para pruebas de endotoxinas para 200 pruebas.
  • El kit contiene endotoxina y tampón de reconstitución.
  • Detecta endotoxinas bacterianas Gram-negativas.
  • Rango de sensibilidad de 0,01 a 100 EU/mL.
  • Método rentable para analizar agua y parenterales de gran volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ensayos Ensayo cinético turbidimétrico LAL
Descripción 200 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Prueba de endotoxinas
Cantidad 2 x 100 viales de prueba de lisado, 2 viales de tampón de reconstitución, 1 vial de endotoxina